Fontos dokumentumok
638447
1,2-Dibromo-4,5-dimethylbenzene
97%
Szinonimák:
4,5-Dibromo-o-xylene
Összes fotó(1)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C8H8Br2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
263.96
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Javasolt termékek
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
solid
mp
85-89 °C (lit.)
funkcionális csoport
bromo
SMILES string
Cc1cc(Br)c(Br)cc1C
InChI
1S/C8H8Br2/c1-5-3-7(9)8(10)4-6(5)2/h3-4H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BCIDDURGCAHERU-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
1,2-Dibromo-4,5-dimethylbenzene can be synthesized via bromination of o-xylene.
Alkalmazás
1,2-Dibromo-4,5-dimethylbenzene can be used in the synthesis of alkylamino zinc(II)phthalocyanines, with potential application as photosensitizers in photodynamic therapy. It can also be used in the synthesis of 1,2-dibromo-4,5-bis(dibromomethyl)benzene via reaction with azobisisobutyronitrile.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
"Synthesis of novel alkylamino zinc (II) phthalocyanines"
Rodriguez.EM, et al.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 38(02), 387-389 (2001)
"Enhanced optical limiting performance of substituted metallo-naphthalocyanines with wide optical limiting window"
Xu J, et al.
Dyes and Pigments, 109, 144-150 (2014)