Merck
B83401
Sigma-Aldrich
2-Methylbenzyl bromide
98%
Szinonimák:
α-Bromo-o-xylene
About This Item
Lineáris képlet:
CH3C6H4CH2Br
CAS-szám:
Molekulatömeg:
185.06
Beilstein:
636333
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.575 (lit.)
bp
216-217 °C/742 mmHg (lit.)
mp
16-20 °C (lit.)
sűrűség
1.381 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cc1ccccc1CBr
InChI
1S/C8H9Br/c1-7-4-2-3-5-8(7)6-9/h2-5H,6H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WGVYCXYGPNNUQA-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
179.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
82 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)