Fontos dokumentumok
D3511
trans-4,5-Dihydroxy-1,2-dithiane
≥99%
Szinonimák:
trans-1,2-Dithiane-4,5-diol, Oxidized DTT
Teszt
≥99%
form
powder
környezetbarátabb alternatív termék pontszám
old score: 9
new score: 6
Find out more about DOZN™ Scoring
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Atom Economy
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
130-132 °C (lit.)
környezetbarátabb alternatív kategória
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O[C@@H]1CSSC[C@H]1O
InChI
1S/C4H8O2S2/c5-3-1-7-8-2-4(3)6/h3-6H,1-2H2/t3-,4-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YPGMOWHXEQDBBV-QWWZWVQMSA-N
Általános leírás
Kapcsolódás
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)