Fontos dokumentumok
3542
Sigma-Aldrich
Glutathione, Oxidized, Free Acid
Glutathione, Oxidized, Free Acid, CAS 27025-41-8, forms a "redox buffer" in physiological systems in the presence of reduced glutathione.
Szinonimák:
Glutathione, Oxidized, Free Acid, Cyclic(γ-Glu-Cys-Gly)₂, GSSG
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C20H32N6O12S2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
612.63
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352209
NACRES:
NA.25
Minőségi szint
Teszt
≥95% (HPLC)
Forma
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
szín
white
oldhatóság
water: 1 mg/mL
DMF: 10 mg/mL
ethanol: 5 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
S(SCC(NC(=O)CCC(N)C(=O)O)C(=O)NCC(=O)O)CC(NC(=O)CCC(N)C(=O)O)C(=O)NCC(=O)O
InChI
1S/C20H32N6O12S2/c21-9(19(35)36)1-3-13(27)25-11(17(33)23-5-15(29)30)7-39-40-8-12(18(34)24-6-16(31)32)26-14(28)4-2-10(22)20(37)38/h9-12H,1-8,21-22H2,(H,23,33)(H,24,34)(H,25,27)(H,26,28)(H,29,30)(H,31,32)(H,35,36)(H,37,38)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YPZRWBKMTBYPTK-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Cell permeable: no
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Figyelmeztetés
Toxicity: Irritant (B)
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Xiulan Shao et al.
Oncology letters, 21(6), 431-431 (2021-04-20)
Ovarian cancer is one of the leading causes of cancer-related death among women worldwide and accounts for 4% of all cancer cases in female patients. To date, ovarian cancer has the poorest prognosis among all types of gynecological cancer; thus