Merck
123838
Sigma-Aldrich
Biphenyl-4-methanol
98%
Szinonimák:
4-(Hydroxymethyl)biphenyl, 4-Phenylbenzyl alcohol
About This Item
Lineáris képlet:
C6H5C6H4CH2OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
184.23
Beilstein:
1937761
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
98%
mp
96-100 °C (lit.)
oldhatóság
acetone: soluble 25 mg/mL
funkcionális csoport
hydroxyl
phenyl
SMILES string
OCc1ccc(cc1)-c2ccccc2
InChI
1S/C13H12O/c14-10-11-6-8-13(9-7-11)12-4-2-1-3-5-12/h1-9,14H,10H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AXCHZLOJGKSWLV-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Biphenyl-4-methanol acts as monofunctional alcohol initiator during the ring-opening polymerization of trimethylene carbonate (TMC) catalyzed by CH3SO3H and copolymerisation of ε-caprolactone and TMC.
Alkalmazás
Biphenyl-4-methanol was used as reagent for the rapid quantitative determination of lithium alkyls.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
The Journal of Organic Chemistry, 48, 2603-2603 (1983)
A New Insight Into the Mechanism of the Ring-Opening Polymerization of Trimethylene Carbonate Catalyzed by Methanesulfonic Acid.
Campos JM, et al.
Macromolecular Chemistry and Physics, 214(1), 85-93 (2013)
The cytotoxic and mutagenic effects of 4CMB, BC and 4HMB in V79 Chinese hamster cells.
F Mirzayans et al.
Mutation research, 100(1-4), 239-244 (1982-01-01)
A comparison of the response of BHK21 C13 cells to 4-chloromethylbiphenyl, 4-hydroxymethylbiphenyl and benzyl chloride in a cell transformation test.
J M Dehnel et al.
Mutation research, 100(1-4), 223-226 (1982-01-01)
UKEMS trial compounds: induction of unscheduled DNA synthesis in HeLa S3 cells.
R H Barrett
Mutation research, 100(1-4), 207-209 (1982-01-01)