Fontos dokumentumok
T3009
m-Terphenyl
99%
Szinonimák:
1,3-Diphenylbenzene
Teszt
99%
bp
379 °C (lit.)
mp
84-88 °C (lit.)
SMILES string
c1ccc(cc1)-c2cccc(c2)-c3ccccc3
InChI
1S/C18H14/c1-3-8-15(9-4-1)17-12-7-13-18(14-17)16-10-5-2-6-11-16/h1-14H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YJTKZCDBKVTVBY-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
- Construction of double-stranded metallosupramolecular polymers with a controlled helicity by combination of salt bridges and metal coordination.: Describes the construction of metallosupramolecular polymers, integrating m-Terphenyl derivatives for controlled helical structures, significant for developing responsive materials (Ikeda et al., 2006).
- A new class of oxo-bridged high-valent hexamanganese clusters supported by sterically hindered carboxylate ligands.: Focuses on a new class of manganese clusters utilizing m-Terphenyl-based carboxylate ligands, relevant for magnetic and catalytic applications (Mukhopadhyay et al., 2003).
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?