Merck
175536
Sigma-Aldrich
4-Hydroxy-3-methoxybenzyl alcohol
98%
Szinonimák:
NSC 3993, Vanillyl alcohol
Méret kiválasztása
50 G
15 600,00 Ft
250 G
54 700,00 Ft
15 600,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
50 G
15 600,00 Ft
250 G
54 700,00 Ft
About This Item
Lineáris képlet:
HOC6H3(OCH3)CH2OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
154.16
Beilstein:
1910044
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
15 600,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Minőségi szint
Teszt
98%
reakcióalkalmasság
reagent type: cross-linking reagent
mp
110-117 °C (lit.)
SMILES string
COc1cc(CO)ccc1O
InChI
1S/C8H10O3/c1-11-8-4-6(5-9)2-3-7(8)10/h2-4,9-10H,5H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZENOXNGFMSCLLL-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Eng Shi Ong et al.
Journal of separation science, 30(13), 2130-2137 (2007-07-13)
Pressurized liquid extraction (PLE) at room temperature with a laboratory-assembled system was applied for the extraction of gastrodin (GA) and vanillyl alcohol (VA) in Gastrodia elata Blume. The proposed system setup for this current work was simpler as no heating
C L Hsieh et al.
Life sciences, 67(10), 1185-1195 (2000-08-23)
Vanillyl alcohol (VA) is a component of Gastrodia elata Bl. (GE), which is a traditional Chinese herb widely used to treat convulsive disorders or dizziness. This study examined the role of VA in the anticonvulsive properties of GE in a
Antonella Rosa et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 56(10), 3546-3553 (2008-04-29)
This study investigated the effect of synthetic capsiate, a simplified analogue of capsiate, and vanillyl alcohol on the oxidative stress induced by tert-butyl hydroperoxide (TBH) in a line of fibroblasts derived from monkey kidney (Vero cells). In response to the
Chin Chye Teo et al.
Journal of chromatography. A, 1182(1), 34-40 (2008-01-22)
Our earlier work showed that the stability of the bioactive compounds gastrodin (GA) and vanillyl alcohol (VA) in Gastrodia elata Blume behaved differently with varying compositions of water-ethanol using pressurized liquid extraction (PLE) at room temperature. To have a better
Betty Mbatia et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 59(13), 7021-7027 (2011-06-03)
Lipase-catalyzed synthesis of lipophilic phenolic antioxidants was carried out with a concentrate of n-3 polyunsaturated fatty acids (PUFAs), recovered from oil extracted from salmon ( Salmon salar ) byproduct. Vanillyl alcohol and rutin were selected for the esterification reaction, and