Teszt
98%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.505 (lit.)
bp
165 °C/740 mmHg (lit.)
sűrűség
0.935 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cc1ccc(C)[nH]1
InChI
1S/C6H9N/c1-5-3-4-6(2)7-5/h3-4,7H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PAPNRQCYSFBWDI-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
129.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
54 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?