Fontos dokumentumok
377112
3-Pyrroline
95%
Szinonimák:
2,5-Dihydropyrrole
Teszt
95%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.46 (lit.)
bp
90-91 °C/748 mmHg (lit.)
sűrűség
0.91 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
C1NCC=C1
InChI
1S/C4H7N/c1-2-4-5-3-1/h1-2,5H,3-4H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JVQIKJMSUIMUDI-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
kiegészítő
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
-0.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-18 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?