Merck
M5156
Sigma-Aldrich
3-Methylpyrrole
liquid
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C5H7N
CAS-szám:
Molekulatömeg:
81.12
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Forma
liquid
Minőségi szint
szín
yellow
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
Cc1cc[nH]c1
InChI
1S/C5H7N/c1-5-2-3-6-4-5/h2-4,6H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FEKWWZCCJDUWLY-UHFFFAOYSA-N
Kiszerelés
Packaged under argon
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cornforth, J., et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 1459-1459 (1990)