Fontos dokumentumok
M78801
N-Methylpyrrole
99%
Szinonimák:
1-Methyl-1H-pyrrole, N-Methylpyrrole
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
2.8 (vs air)
gőznyomás
15 mmHg ( 20.2 °C)
Teszt
99%
Forma
liquid
robbanási határérték
6 %
bp
112-113 °C (lit.)
mp
−57 °C (lit.)
sűrűség
0.914 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cn1cccc1
InChI
1S/C5H7N/c1-6-4-2-3-5-6/h2-5H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OXHNLMTVIGZXSG-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
60.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
16 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Protocols
Separation of various pyrazines and sulfur compounds including carbon disulfide and dimethyl disulfide.