Merck
131474
Sigma-Aldrich
1-Phenylpyrrole
99%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H9N
CAS-szám:
Molekulatömeg:
143.19
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
99%
form
solid
bp
234 °C (lit.)
mp
58-60 °C (lit.)
SMILES string
c1ccc(cc1)-n2cccc2
InChI
1S/C10H9N/c1-2-6-10(7-3-1)11-8-4-5-9-11/h1-9H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GEZGAZKEOUKLBR-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
1-Phenylpyrrole inhibited cytochrome P-450 dependant monooxygenase activity in microsomes from rat liver.
Alkalmazás
1-Phenylpyrrole was used to study the half-wave potentials of the aqueous redox couples and the oxidation potentials of the monomers in 1,2-dichloroethane.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
T Viswanathan et al.
Journal of medicinal chemistry, 24(7), 822-830 (1981-07-01)
The inhibitions of cytochrome P-450 dependent monooxygenase activity in microsomes from rat liver by 1-phenylpyrrole, 1-(2-isopropylphenyl)pyrrole, 4(5)-phenylimidazole, and 1-(2-isopropylphenyl)imidazole have been compared. The results establish that the presence of an imidazole N-3 nitrogen substituent is not required to inhibit the
Formation of oligomers of methyl-and phenyl-pyrrole at an electrified liquid/liquid interface.
Chemical Communications (Cambridge, England), 19, 2163-2164 (1998)
Kangmin Kim et al.
Journal of the American Chemical Society, 141(15), 6279-6291 (2019-03-28)
Amine-peroxide redox polymerization (APRP) has been highly prevalent in industrial and medical applications since the 1950s, yet the initiation mechanism of this radical polymerization process is poorly understood so that innovations in the field are largely empirically driven and incremental.