Fontos dokumentumok
109452
Iodoform
99%
Szinonimák:
Triiodomethane
Teszt
99%
Forma
powder
mp
118-121 °C (lit.)
oldhatóság
chloroform: soluble 5%
H2O: insoluble
acetone: freely soluble
benzene: freely soluble
glycerol: very slightly soluble
petroleum ether: slightly soluble
sűrűség
4.008 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
iodo
SMILES string
IC(I)I
InChI
1S/CHI3/c2-1(3)4/h1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OKJPEAGHQZHRQV-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?