Merck
D0791
Sigma-Aldrich
(Dimethylaminomethyl)phenol
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C9H13NO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
151.21
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
form
liquid
Minőségi szint
szennyeződések
~15% phenol
~20% bis(dimethylaminomethyl)phenol
SMILES string
CN(C)Cc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C9H13NO/c1-10(2)7-8-3-5-9(11)6-4-8/h3-6,11H,7H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NFVPEIKDMMISQO-UHFFFAOYSA-N
Egyéb megjegyzések
Approx. 50% as mixture of o- and p-isomers
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)