Fontos dokumentumok
430269
(2-Ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol polymer with (chloromethyl)oxirane
technical grade
Szinonimák:
1,3-Propanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-, polymer with (chloromethyl)oxirane (9CI), Epichlorohydrin-trimethylolpropane copolymer, Trimethylolpropane-epichlorohydrin copolymer
About This Item
Javasolt termékek
grade
technical grade
Minőségi szint
form
viscous liquid
egyenérték súly
138-154 (perchloric acid method)
molekulatömeg
226.70 g/mol
törésmutató
n20/D 1.477 (lit.)
viszkozitás
120-180 cP(25 °C, Ubbelohde)(lit.)
sűrűség
1.157 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
ClCC1OC1.OCC(CO)(CC)CO
InChI
InChI=1S/C6H14O3.C3H5ClO/c1-2-6(3-7,4-8)5-9;4-1-3-2-5-3/h7-9H,2-5H2,1H3;3H,1-2H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HNCWRXZORGVRPD-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?