Fontos dokumentumok
406775
Poly[(phenyl glycidyl ether)-co-formaldehyde]
average Mn ~345
Szinonimák:
Phenol-formaldehyde polymer glycidyl ether, Phenol-formaldehyde polymer, oxiranylmethyl ether
About This Item
Javasolt termékek
Forma
liquid
specifikus aktivitás
2.2 epoxide groups per molecule
molekulatömeg
average Mn ~345
törésmutató
n20/D 1.589
viszkozitás
11-17 poise(lit.)
sűrűség
1.227 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[H]C([H])=O.C1OC1COc2ccccc2
InChI
1S/C9H10O2.CH2O/c1-2-4-8(5-3-1)10-6-9-7-11-9;1-2/h1-5,9H,6-7H2;1H2
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
Fizikai forma
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)