Fontos dokumentumok
D144002
3-(Dimethylamino)phenol
97%
Szinonimák:
N,N-Dimethyl-3-aminophenol
Teszt
97%
Forma
crystals
mp
82-84 °C (lit.)
SMILES string
CN(C)c1cccc(O)c1
InChI
1S/C8H11NO/c1-9(2)7-4-3-5-8(10)6-7/h3-6,10H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MESJRHHDBDCQTH-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
298.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
148 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?