Merck
82536
Sigma-Aldrich
Pseudoionone
technical, mixture of isomers, ≥90% (GC)
Szinonimák:
ψ-Ionone, 6,10-Dimethyl-3,5,9-undecatrien-2-one
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C13H20O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
192.30
Beilstein:
1722925
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
grade
technical
Teszt
≥90% (GC)
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.53
bp
114-116 °C/2 mmHg (lit.)
sűrűség
0.90 g/mL at 20 °C (lit.)
funkcionális csoport
ketone
SMILES string
C\C(C)=C/CC\C(C)=C\C=C\C(C)=O
InChI
1S/C13H20O/c1-11(2)7-5-8-12(3)9-6-10-13(4)14/h6-7,9-10H,5,8H2,1-4H3/b10-6+,12-9+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JXJIQCXXJGRKRJ-KOOBJXAQSA-N
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
183.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
84 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Suwen Lu et al.
Plant physiology, 176(4), 2657-2676 (2018-02-22)
Although remarkable progress has been made toward understanding carotenoid biosynthesis, the mechanisms that regulate the transcription of carotenogenic genes remain poorly understood. Lycopene β-cyclases (LCYb) are critical enzymes located at the branch point of the carotenoid biosynthetic pathway. Here, we
Cody Williams et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(3) (2020-02-09)
The aroma profile is an important marker for wine quality. Various classes of compounds are responsible for the aroma of wine, and one such class is terpenoids. In the context of this work, a validated gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) method