Merck
C70509
Sigma-Aldrich
4-Chloroquinoline
99%
Szinonimák:
4-Chloroquinoline
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C9H6ClN
CAS-szám:
Molekulatömeg:
163.60
Beilstein:
114721
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
99%
form
liquid
bp
260-261 °C (lit.)
mp
28-31 °C (lit.)
sűrűség
1.25 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
Clc1ccnc2ccccc12
InChI
1S/C9H6ClN/c10-8-5-6-11-9-4-2-1-3-7(8)9/h1-6H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KNDOFJFSHZCKGT-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Tamara Rodríguez-Cabo et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 407(20), 6159-6170 (2015-06-05)
Time-of-flight accurate mass spectrometry (TOF-MS), following a previous chromatographic (gas or liquid chromatography) separation step, is applied to the identification and structural elucidation of quinoline-like alkaloids in honey. Both electron ionization (EI) MS and positive electrospray (ESI+) MS spectra afforded