Merck
674079
Sigma-Aldrich
4-Chloro-3-nitropyridine
90%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C5H3ClN2O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
158.54
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
90%
form
solid
mp
35-50 °C
funkcionális csoport
chloro
nitro
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[O-][N+](=O)c1cnccc1Cl
InChI
1S/C5H3ClN2O2/c6-4-1-2-7-3-5(4)8(9)10/h1-3H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JOTRPRKONYTVBV-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Skull and crossbonesCorrosion
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)