Fontos dokumentumok
153958
3-Bromophenylhydrazine hydrochloride
98%
Összes fotó(3)
About This Item
Lineáris képlet:
BrC6H4NHNH2·HCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
223.50
Beilstein:
3565829
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Javasolt termékek
Minőségi szint
Teszt
98%
mp
227-231 °C (dec.) (lit.)
funkcionális csoport
bromo
hydrazine
SMILES string
Cl.NNc1cccc(Br)c1
InChI
1S/C6H7BrN2.ClH/c7-5-2-1-3-6(4-5)9-8;/h1-4,9H,8H2;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RPYIPFXHIKXRKS-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
3-Bromophenylhydrazine hydrochloride was used to prepare 6-(3-Bromophenylhydrazono)-7,8,9,11-tetrahydropyrido [2,1- b]quinazoline-11-one.
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Synthesis and COX inhibitory activities of rutaecarpine derivatives.
Bull. Korean Chem. Soc., 26(12), 1975-1975 (2005)