Merck
A48601
Sigma-Aldrich
2-Amino-4,6-dichloropyrimidine
98%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C4H3Cl2N3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
163.99
Beilstein:
118454
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
98%
form
powder
mp
219-222 °C (lit.)
SMILES string
Nc1nc(Cl)cc(Cl)n1
InChI
1S/C4H3Cl2N3/c5-2-1-3(6)9-4(7)8-2/h1H,(H2,7,8,9)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JPZOAVGMSDSWSW-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)