Fontos dokumentumok
132004
p-Toluenesulfonyl hydrazide
97%
Szinonimák:
p-Toluenesulfonhydrazide, p-Toluenesulfonic acid hydrazide, p-Toluenesulfonyl hydrazide, Tosylhydrazide
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
97%
form
powder
mp
103-108 °C (lit.)
funkcionális csoport
hydrazine
SMILES string
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)NN
InChI
1S/C7H10N2O2S/c1-6-2-4-7(5-3-6)12(10,11)9-8/h2-5,9H,8H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ICGLPKIVTVWCFT-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Self-react. D
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?