Merck
515442
Sigma-Aldrich
6-Chloro-2-hexanone
97%
About This Item
Lineáris képlet:
Cl(CH2)4COCH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
134.60
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
törésmutató
n20/D 1.4435 (lit.)
bp
85.5-86.5 °C/16 mmHg (lit.)
sűrűség
1.02 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
chloro
ketone
SMILES string
CC(=O)CCCCCl
InChI
1S/C6H11ClO/c1-6(8)4-2-3-5-7/h2-5H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CMDIDTNMHQUVPE-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
195.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
90.56 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Slide 1 of 1
1 of 1
Chimie organometallique sous haute pression: Reaction des chlorocetones avec l'hydrure de tributyletain.
Degueil-Castaing M, et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 287(1), 49-56 (1985)
Synthesis of 1-(n-hexyl-5-one)-2-chlorobenzimidazole.
Dubey PK, et al.
Indian J. Chem. B, 44, 1239-1242 (2005)