Merck
151556
Sigma-Aldrich
2-(3-Chloropropyl)-2-methyl-1,3-dioxolane
97%
Szinonimák:
5-Chloro-2-pentanone ethylene ketal
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C7H13ClO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
164.63
Beilstein:
104617
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt
97%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.449 (lit.)
bp
73-76 °C/7 mmHg (lit.)
sűrűség
1.094 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC1(CCCCl)OCCO1
InChI
1S/C7H13ClO2/c1-7(3-2-4-8)9-5-6-10-7/h2-6H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OFERIRWCHSOJJT-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
2-(3-Chloropropyl)-2-methyl-1,3-dioxolane was used in the preparation of 7-[(4,4-Ethylenedioxy)pentoxy]-2H-1-benzopyran-2-one.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
161.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
72 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
María C Gutiérrez et al.
Organic & biomolecular chemistry, 1(20), 3500-3506 (2003-11-06)
The first fluorogenic assay allowing for detection of microbial enzymes able to perform Baeyer-Villiger oxidation is described. This is based on the use of 4-oxopentyl umbelliferyl ether 1 as a fluorogenic substrate. When Baeyer-Villigerases active against this test ketone are