Fontos dokumentumok
C45008
6-Chlorohexanol
96%
Szinonimák:
1-Chloro-6-hydroxyhexane, Hexamethylene chlorohydrin
Teszt
96%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.456 (lit.)
bp
108-112 °C/14 mmHg (lit.)
sűrűség
1.024 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
OCCCCCCCl
InChI
1S/C6H13ClO/c7-5-3-1-2-4-6-8/h8H,1-6H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JNTPTNNCGDAGEJ-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
210.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
99 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?