Fontos dokumentumok
H45353
2-Hydroxy-1-naphthaldehyde
technical grade
Szinonimák:
1-Formyl-2-hydroxynaphthalene, 1-Formyl-2-naphthol, 2-Hydroxynaphthyl-1-carboxaldehyde
About This Item
Javasolt termékek
grade
technical grade
Minőségi szint
bp
192 °C/27 mmHg (lit.)
mp
76-80 °C (lit.)
SMILES string
[H]C(=O)c1c(O)ccc2ccccc12
InChI
1S/C11H8O2/c12-7-10-9-4-2-1-3-8(9)5-6-11(10)13/h1-7,13H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NTCCNERMXRIPTR-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)