Merck
95517
Sigma-Aldrich
4-Bromo-1-butanol
technical, ≥85% (as solvent-free, GC)
Szinonimák:
Tetramethylene bromohydrin
About This Item
Lineáris képlet:
BrCH2CH2CH2CH2OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
153.02
Beilstein:
1839430
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
grade
technical
Teszt
≥85% (as solvent-free, GC)
form
liquid
funkcionális csoport
bromo
hydroxyl
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
OCCCCBr
InChI
1S/C4H9BrO/c5-3-1-2-4-6/h6H,1-4H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SIJLYRDVTMMSIP-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
contains varying amounts of tetrahydrofuran as solvent
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
44.6 °F
Lobbanási pont (C)
7 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Xiang Xie et al.
Scientific reports, 7(1), 15735-15735 (2017-11-18)
The influence of the linking group between the phosphoryl and bridging moieties in phosphoryl-containing task-specific ionic liquids (TSILs) on the extraction of uranyl ions was experimentally and theoretically investigated. A novel phosphoramidate-based TSIL with an amine group as the linking