Merck
C28006
Sigma-Aldrich
(4-Chlorophenyl)acetonitrile
96%
Szinonimák:
4-Chlorobenzyl cyanide
About This Item
Lineáris képlet:
ClC6H4CH2CN
CAS-szám:
Molekulatömeg:
151.59
Beilstein:
971171
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
solid (or Semi-Solid or Liquid)
Teszt:
96%
Minőségi szint
Teszt
96%
Forma
solid (or Semi-Solid or Liquid)
bp
265-267 °C (lit.)
mp
25-28 °C (lit.)
sűrűség
1.19 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
Clc1ccc(CC#N)cc1
InChI
1S/C8H6ClN/c9-8-3-1-7(2-4-8)5-6-10/h1-4H,5H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IVYMIRMKXZAHRV-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Skull and crossbones
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
271.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
133 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)