Merck
151572
Sigma-Aldrich
4-Nitrophenylacetonitrile
98%
Szinonimák:
4-Nitrobenzyl cyanide
About This Item
Lineáris képlet:
O2NC6H4CH2CN
CAS-szám:
Molekulatömeg:
162.15
Beilstein:
388442
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
98%
form
powder
mp
113-115 °C (lit.)
funkcionális csoport
nitrile
nitro
SMILES string
[O-][N+](=O)c1ccc(CC#N)cc1
InChI
1S/C8H6N2O2/c9-6-5-7-1-3-8(4-2-7)10(11)12/h1-4H,5H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PXNJGLAVKOXITN-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
4-Nitrophenylacetonitrile was used in the preparation of cyanostilbene.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
445. The kinetics of some fast reactions of 4-nitrobenzyl cyanide in solution at ?77?.
Caldin EF and Harbron E.
Journal of the Chemical Society, 2314-2319 (1962)