Fontos dokumentumok
C65408
2-(4-Chlorophenyl)ethylamine
98%
Szinonimák:
4-Chlorophenethylamine
Teszt
98%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.548 (lit.)
bp
60-65 °C/0.1 mmHg (lit.)
sűrűség
1.112 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
NCCc1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C8H10ClN/c9-8-3-1-7(2-4-8)5-6-10/h1-4H,5-6,10H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SRXFXCKTIGELTI-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
222.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
106 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?