Fontos dokumentumok
139262
4-Chlorophenylacetic acid
ReagentPlus®, 99%
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
termékcsalád
ReagentPlus®
Teszt
99%
mp
102-105 °C (lit.)
oldhatóság
ethanol: soluble 100 mg/mL, clear, faintly yellow
funkcionális csoport
carboxylic acid
chloro
SMILES string
OC(=O)Cc1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C8H7ClO2/c9-7-3-1-6(2-4-7)5-8(10)11/h1-4H,5H2,(H,10,11)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CDPKJZJVTHSESZ-UHFFFAOYSA-N
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?