Fontos dokumentumok
D87201
2-Chloro-N,N-diethylethylamine hydrochloride
99%
Szinonimák:
2-(Diethylamino)ethyl chloride hydrochloride, 2-Chlorotriethylamine hydrochloride
Teszt
99%
form
crystals
mp
208-210 °C (lit.)
SMILES string
Cl.CCN(CC)CCCl
InChI
1S/C6H14ClN.ClH/c1-3-8(4-2)6-5-7;/h3-6H2,1-2H3;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RAGSWDIQBBZLLL-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
- Substituted oxindole derivatives to be used as growth hormone secretagogs.
- 1-Substituted-5,6-dinitrobenzimidazoles with antimicrobial and antiprotozoal activities.
- Thiophene containing triarylmethane (TRAM) derivatives to be used as antitubercular agents.
- Tris(2-(diethylamino)ethyl)amine to be used as a catalyst in combination with CuBr (Et6TREN/CuBr) for atom transfer radical polymerization of n-butyl acrylate.
It can also be used for the derivatization of chitosan to incorporate aminofunctionality onto it at C-6 position.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?