Fontos dokumentumok
GF20681906
Alumina
tube, outside diameter 2.5 mm, length 300 mm, wall thickness 0.6 mm
Szinonimák:
AL607050
About This Item
UNSPSC kód:
11181511
NACRES:
NA.23
Forma
tubes
gyártó/kereskedő neve
Goodfellow 206-819-06
Hosszúság
300 mm
külső átmérő
2.5 mm
falvastagság
0.6 mm
Related Categories
Általános leírás
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Jogi információk
Product of Goodfellow
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)