Merck
238465
Sigma-Aldrich
1-Chlorohexane
99%
Szinonimák:
Hexyl chloride
About This Item
Lineáris képlet:
CH3(CH2)5Cl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
120.62
Beilstein:
1731289
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
99%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.419 (lit.)
bp
133-134 °C (lit.)
mp
−94 °C (lit.)
oldhatóság
water: insoluble(lit.)
sűrűség
0.879 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
alkyl halide
chloro
SMILES string
CCCCCCCl
InChI
1S/C6H13Cl/c1-2-3-4-5-6-7/h2-6H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MLRVZFYXUZQSRU-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Hydrodechlorination of vapours of chlorobenzene and 1-chlorohexane using Ni, Fe, W, Ni-Mo, Pt and Pd on activated carbon or on Al2O3 (catalyst) has been studied. Titanium silicalite catalyzed oxidation of 1-chlorohexane with hydrogen peroxide has been studied.
Piktogramok
Flame
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 3
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
80.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
27 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Stephen E Repper et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 46(9), 2821-2828 (2017-02-09)
Absorption of carbon monoxide by copper(i)-containing ionic liquids, [C
Horng-Jang Liaw et al.
Journal of hazardous materials, 367, 407-417 (2019-01-06)
Industrial use of ionic liquids may require exposure to high temperatures. We demonstrate that such applications may result in an increase in flammability hazard due to chemical decomposition. The ionic liquid, 1-hexyl-3-methylimidazolium chloride ([C6mim][Cl]), was selected as the study sample.
Pengfei Li et al.
Journal of chromatography. A, 1623, 461192-461192 (2020-06-09)
An imidazolium ionic-liquid-modified phenolic resin (ILPR) was synthesized using 3-aminophenol as a functional monomer, glyoxylic acid as a green cross-linker, and polyethylene glycol 6000 as a porogen. The obtained ILPR showed better extraction of benzoylurea plant hormones thidiazuron and forchlorfenuron
Oxidation of saturated hydrocarbons with hydrogen peroxide, catalysed by titanium silicalite.
G Clerici M.
Applied Catalysis, 68(1), 249-261 (1999)
Performance of supported nickel and other metal catalysts in the hydrodechlorination of chlorobenzene and 1-chlorohexane.
de Jong V and Louw R.
Applied Catalysis A: General, 271(1), 153-163 (2004)