Fontos dokumentumok
901606
tert-Butyl carbazate solution
1.0 M in dichloromethane
Szinonimák:
tert-Butoxycarbonyl hydrazide, tert-Butyl hydrazinecarboxylate, Boc-hydrazide
About This Item
Javasolt termékek
form
liquid
koncentráció
1.0 M in dichloromethane
törésmutató
n/D 1.427
sűrűség
1.290 g/mL
funkcionális csoport
amine
hydrazine
InChI
1S/C5H12N2O2/c1-5(2,3)9-4(8)7-6/h6H2,1-3H3,(H,7,8)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DKACXUFSLUYRFU-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Reagent used in solid phase peptide synthesis and in α-amino aldehyde optical purity determinations. Condenses with aldehydes to form hydrazones which are intermediates in the synthesis of HIV-1 protease inhibitors.
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)