Merck
68972
Sigma-Aldrich
Tri-Boc-hydrazinoacetic acid
≥97.0% (N), for peptide synthesis
Szinonimák:
Tri-tert-butyl N-(carboxymethyl)hydrazinetricarboxylate, tri-Boc-hydrazinoacetic acid
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C17H30N2O8
CAS-szám:
Molekulatömeg:
390.43
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Terméknév
Tri-Boc-hydrazinoacetic acid, ≥97.0% (N)
Teszt
≥97.0% (N)
Forma
powder
reakcióalkalmasság
reagent type: ligand
mp
112-115 °C
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N(CC(O)=O)N(C(=O)OC(C)(C)C)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C17H30N2O8/c1-15(2,3)25-12(22)18(10-11(20)21)19(13(23)26-16(4,5)6)14(24)27-17(7,8)9/h10H2,1-9H3,(H,20,21)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FSRNHDLQBNOYJK-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Slide 1 of 2
1 of 2
Peeyush Kumar Sharma et al.
ACS applied materials & interfaces, 10(37), 30936-30945 (2018-08-28)
Polymeric hydrogels have been extensively explored for controlled drug-delivery applications, but there is an increasing demand for smart drug delivery combined with tunable physicochemical attributes and tissue engineering potential. In this work, novel xanthan-poly(ethylene glycol) (PEG) hydrogels were developed by
Peeyush K Sharma et al.
Biomacromolecules, 20(6), 2174-2184 (2019-04-26)
Precise local delivery of chemotherapeutic agents employing an injectable depot could be a promising approach to achieve spatiotemporal control over the drug release along with minimizing the challenges associated with the systemic delivery of chemotherapeutic agents. In this regard, we