Merck
699101
Sigma-Aldrich
1-Boc-1-methylhydrazine
97%
Szinonimák:
2-Methylcarbazic acid tert-butyl ester, N-(tert-Butoxycarbonyl)-N-methylhydrazine, N-Boc-N-methylhydrazine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H14N2O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
146.19
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
97%
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.436
sűrűség
0.985 g/mL at 25 °C
funkcionális csoport
amine
hydrazide
SMILES string
CN(N)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C6H14N2O2/c1-6(2,3)10-5(9)8(4)7/h7H2,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IHMQNZFRFVYNDS-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
160.0 °F
Lobbanási pont (C)
71.1 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)