Merck
616273
Sigma-Aldrich
DL-Phenyl-d5-alanine
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
About This Item
Lineáris képlet:
C6D5CH2CH(NH2)CO2H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
170.22
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
≥98 atom % D
Minőségi szint
Teszt
≥98% (CP)
form
solid
mp
266-267 °C (dec.) (lit.)
tömegeltolódás
M+5
SMILES string
[2H]c1c([2H])c([2H])c(CC(N)C(O)=O)c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)/i1D,2D,3D,4D,5D
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
COLNVLDHVKWLRT-RALIUCGRSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Wei Zhang et al.
Electrophoresis, 40(18-19), 2309-2320 (2019-04-27)
The actual utility of capillary electrophoresis-mass spectrometry (CE-MS) for biomarker discovery using metabolomics still needs to be assessed. Therefore, a simulated comparative metabolic profiling study for biomarker discovery by CE-MS was performed, using pooled human plasma samples with spiked biomarkers.