Merck
B77401
Sigma-Aldrich
2-Bromo-1-phenylpropane
96%
Szinonimák:
(2-Bromopropyl)benzene
About This Item
Lineáris képlet:
C6H5CH2CH(Br)CH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
199.09
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
96%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.545 (lit.)
bp
107-109 °C/16 mmHg (lit.)
sűrűség
1.291 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(Br)Cc1ccccc1
InChI
1S/C9H11Br/c1-8(10)7-9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8H,7H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NVYOCAOZCSNIHR-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
195.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
91 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)