Merck
319880
Sigma-Aldrich
1-Bromo-4-propylbenzene
99%
About This Item
Lineáris képlet:
CH3CH2CH2C6H4Br
CAS-szám:
Molekulatömeg:
199.09
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
99%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.537 (lit.)
bp
225 °C (lit.)
sűrűség
1.286 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
bromo
SMILES string
CCCc1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C9H11Br/c1-2-3-8-4-6-9(10)7-5-8/h4-7H,2-3H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NUPWGLKBGVNSJX-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
CorrosionEnvironment
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
204.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
96 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)