Fontos dokumentumok
B33803
Bicyclo[2.2.1]hepta-2,5-diene
98%
Szinonimák:
2,5-Norbornadiene, NBD
Teszt
98%
Forma
liquid
tartalmaz
0.05-0.25% BHT as inhibitor
törésmutató
n20/D 1.470 (lit.)
bp
89 °C (lit.)
sűrűség
0.906 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C1[C@H]2C=C[C@@H]1C=C2
InChI
1S/C7H8/c1-2-7-4-3-6(1)5-7/h1-4,6-7H,5H2/t6-,7+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SJYNFBVQFBRSIB-KNVOCYPGSA-N
Related Categories
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
-5.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-21 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
MOST offers controlled solar energy harvesting and storage, addressing global energy demands with improved storage techniques.