Fontos dokumentumok
B73104
1-Bromonaphthalene
97%
Szinonimák:
1-Naphthyl bromide
Teszt
97%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.6570 (lit.)
bp
133-134 °C/10 mmHg (lit.)
mp
−2-−1 °C (lit.)
sűrűség
1.48 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
Brc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C10H7Br/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-7H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DLKQHBOKULLWDQ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- Palladium-catalyzed Suzuki–Miyaura coupling reaction with potassium aryltrifluoroborates without the use of phase-transfer catalysts or phosphine ligands.
- The preparation of indeno annelated polycyclic aromatic hydrocarbons by reacting with o-bromobenzeneboronic acid and oligocyclic bromoarenes via Suzuki-Heck type coupling.
- Ni catalyzed Kumada–Tamao–Corriu cross-coupling reaction with PhMgBr.
- The preparation of arylnaphthalenes via palladium-catalyzed Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction with aryl boronic acid.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
230.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
110 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?