Fontos dokumentumok
562165
2-Naphthylmagnesium bromide solution
0.5 M in THF
Összes fotó(1)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H7BrMg
CAS-szám:
Molekulatömeg:
231.37
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Javasolt termékek
reakcióalkalmasság
reaction type: Grignard Reaction
Minőségi szint
koncentráció
0.5 M in THF
bp
65 °C
sűrűség
0.951 g/mL at 25 °C
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Br[Mg]c1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C10H7.BrH.Mg/c1-2-6-10-8-4-3-7-9(10)5-1;;/h1-3,5-8H;1H;/q;;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XNUCNPPAQXKAOY-UHFFFAOYSA-M
Jogi információk
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
<1.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
< -17 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?