Merck
238139
Sigma-Aldrich
1-Iodonaphthalene
97%
Szinonimák:
1-Naphthyl iodide
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H7I
CAS-szám:
Molekulatömeg:
254.07
Beilstein:
1906415
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
törésmutató
n20/D 1.701 (lit.)
bp
163-165 °C/15 mmHg (lit.)
sűrűség
1.74 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
iodo
SMILES string
Ic1cccc2ccccc12
InChI
1S/C10H7I/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-7H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NHPPIJMARIVBGU-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Ultrafast relaxation of 1-iodonaphthalene has been studied by time-resolved femtosecond pump-probe mass spectrometry. 1-Iodonaphthalene undergoes Pd catalyzed cross-coupling reaction (Stille reaction) with 2,4-dimethoxy-6-(trimethylstannyl)pyrimidine to afford 2,4-dimethoxy-6-(naphthalen-1-yl)pyrimidine.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Raul Montero et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 12(28), 7988-7993 (2010-06-03)
The ultrafast relaxation of 1-iodonaphthalene, with particular attention to the dissociation channels, has been studied by time-resolved femtosecond pump-probe mass spectrometry following excitation at 267 and 317 nm. The measured transients for the parent ion and the isobaric fragments, iodine
Javier I Bardagí et al.
The Journal of organic chemistry, 73(12), 4491-4495 (2008-05-21)
From the commercial 6-chloro-2,4-dimethoxypyrimidine (1) and by a photostimulated reaction with Me(3)Sn(-) ions, 2,4-dimethoxy-6-(trimethylstannyl)pyrimidine (2) was obtained in 95% yield. By the cross-coupling reaction of 2 with 1-iodonaphthalene as electrophile catalyzed by Pd (Stille reaction), 2,4-dimethoxy-6-(naphthalen-1-yl)pyrimidine (9) was obtained in