Fontos dokumentumok
124036
1-Bromo-3-chlorobenzene
99%
Szinonimák:
1-Chloro-3-bromobenzene, 3-Bromo-1-chlorobenzene, 3-Chloro-1-bromobenzene, 3-Chlorophenyl bromide, m-Bromochlorobenzene
Teszt
99%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.576 (lit.)
bp
196 °C (lit.)
sűrűség
1.63 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
bromo
chloro
SMILES string
Clc1cccc(Br)c1
InChI
1S/C6H4BrCl/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JRGGUPZKKTVKOV-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
176.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
80 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?