About This Item
Lineáris képlet:
BrC6H4CN
CAS-szám:
Molekulatömeg:
182.02
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Javasolt termékek
Minőségi szint
Teszt
99%
Forma
powder
bp
225 °C (lit.)
mp
38-40 °C (lit.)
SMILES string
Brc1cccc(c1)C#N
InChI
1S/C7H4BrN/c8-7-3-1-2-6(4-7)5-9/h1-4H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
STXAVEHFKAXGOX-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?