Merck
C24809
Sigma-Aldrich
3-Chlorobenzonitrile
99%
About This Item
Lineáris képlet:
ClC6H4CN
CAS-szám:
Molekulatömeg:
137.57
Beilstein:
1906694
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
99%
form
crystals
mp
38-40 °C (lit.)
SMILES string
Clc1cccc(c1)C#N
InChI
1S/C7H4ClN/c8-7-3-1-2-6(4-7)5-9/h1-4H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WBUOVKBZJOIOAE-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
206.6 °F
Lobbanási pont (C)
97 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)