Merck
715662
Sigma-Aldrich
3-Methylamino-1-propanol
96%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C4H11NO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
89.14
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
96%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.448
sűrűség
0.917 g/mL at 25 °C
funkcionális csoport
amine
hydroxyl
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CNCCCO
InChI
1S/C4H11NO/c1-5-3-2-4-6/h5-6H,2-4H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KRGXWTOLFOPIKV-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
180.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
82.2 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)