Fontos dokumentumok
210218
3-(Dimethylamino)-1,2-propanediol
98%
Szinonimák:
(±)-3-(Dimethylamino)-1,2-propanediol, 1,2-Dihydroxy-3-(dimethylamino)propane, Methicol
Teszt
98%
törésmutató
n20/D 1.4609 (lit.)
bp
216-217 °C (lit.)
sűrűség
1.004 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
hydroxyl
SMILES string
CN(C)CC(O)CO
InChI
1S/C5H13NO2/c1-6(2)3-5(8)4-7/h5,7-8H,3-4H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QCMHUGYTOGXZIW-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- synthetic cationic lipid, N-[1-(2,3-dioleyloxy)propyl-N,N,N-trimethylammonium chloride (DOTMA), used in DNA-transfection protocol
- indane-derived bis(oxazolines)
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
221.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
105 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?